Drukuj
VWR®, Achromatyczne obiektywy o wysokim kontraście do VisiScope
Dostawca: VWR Collection
630-1633EA 549 PLN
630-1633 630-1632 630-1631 630-1630 630-1629 630-1628
VWR®, Achromatyczne obiektywy o wysokim kontraście do VisiScope
Obiektywy do mikroskopów
These entry-level lenses are ideal for brightfield, darkfield and simple polarization applications. They are specifically designed to achieve optimal contrast and thus maximise yield on an instrument intended for education on F.N. 18.