Drukuj
6-tert-Butyl-2,4-xylenol 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-(tert-Butyl)-4,6-dimethylphenol
462570100 462570500
ACRO462570100EA 265 PLN
ACRO462570100 ACRO462570500
6-tert-Butyl-2,4-xylenol 97%
6-tert-Butyl-2,4-xylenol
Formuła: C₁₂H₁₈O
Temp. Wrzenia: 249 °C
Temp. topnienia: 22…23 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002234
Numer CAS: 1879-09-0
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,I
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %