Drukuj
Sertraline hydrochloride
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: (1S,4S)-1-(3,4-Dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-4-(methylamino)naphthalene Hydrochloride
462190010 462190050
ACRO462190010EA 233 PLN
ACRO462190010 ACRO462190050
Sertraline hydrochloride
Sertraline hydrochloride
Formuła: C₁₇H₁₇Cl₂N
Temp. topnienia: 245 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00895772
Numer CAS: 79559-97-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation +38° to +43° (20°C, 589 nm) (2 % in CH3OH)