Drukuj
Fludrocortisone acetate
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
462090010 462090050
ACRO462090010EA 755 PLN
ACRO462090010 ACRO462090050
Fludrocortisone acetate
Fludrocortisone acetate
Formuła: C₂₃H₃₁FO₆
Temp. topnienia: 224…226 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00864160
Numer CAS: 514-36-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 % (105°C)
Solubility (5 % in acetone) Clear colorless to light yellow
HPLC ≥96.0 %