Drukuj
Emtricitabine
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: 4-Amino-5-fluoro-1-((2R,5S)-2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl)pyrimidin-2(1H)-one
462070010 462070050
ACRO462070010EA 510 PLN
ACRO462070010 ACRO462070050
Emtricitabine
Emtricitabine
Formuła: C₈H₁₀FN₃O₃S
Temp. topnienia: 136…140 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00870151
Numer CAS: 143491-57-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 153 to 157 °C
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥96.0 %
Specific optical rotation -125° to -142° (20 °C, 589 nm) (0.25 % in Methanol)