Drukuj
Sarpogrelate hydrochloride 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
461910010 461912500
ACRO461910010EA 2270 PLN
ACRO461910010 ACRO461912500
Sarpogrelate hydrochloride 98%
Sarpogrelate hydrochloride
Formuła: C₂₄H₃₁NO₆·HCl
Temp. topnienia: 145…148 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00887582
Numer CAS: 135159-51-2
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 146 to 152 °C
Water ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %