Drukuj
Pyrantel pamoate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Pyrantel embonate
461890050 461890250 461891000
ACRO461890050EA 264 PLN
ACRO461890050 ACRO461890250 ACRO461891000
Pyrantel pamoate 98%
Pyrantel pamoate
Formuła: C₁₁H₁₄N₂S·C₂₃H₁₆O₆
MW: 594.68 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00072037
Numer CAS: 22204-24-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 % (60°C, 3 h) (vacuum)
Sulfated ash ≤0.5 %
Titration with HClO4 97 to 103 % (on dry substance)