Drukuj
Niclosamide 97+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
461841000 461840250
ACRO461841000EA 1070 PLN
ACRO461841000 ACRO461840250
Niclosamide 97+%
Niclosamide
Formuła: C₁₃H₈Cl₂N₂O₄
Temp. topnienia: 225…230 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00057597
Numer CAS: 50-65-7
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 227 to 232 °C
Loss on drying ≤2 % (105 °C, 4 h)
HPLC ≥97.0 %