Drukuj
Clofazimine 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: N,5-Bis(4-chlorophenyl)-3,5-dihydro-3-(isopropylimino)phenazin-2-amine, N,5-Bis(4-chlorophenyl)-3-(isopropylimino)-3,5-dihydrophenazin-2-amine
461760010 461760050
ACRO461760010EA 359 PLN
ACRO461760010 ACRO461760050
Clofazimine 98%
Clofazimine
Formuła: C₂₇H₂₂Cl₂N₄
Temp. topnienia: 219 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00056793
Numer CAS: 2030-63-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Orange to red to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (105°C)
HPLC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %