Drukuj
Ethynylestradiol 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
461550010 461550050
ACRO461550010EA 626 PLN
ACRO461550010 ACRO461550050
Ethynylestradiol 98%
Ethynylestradiol
Formuła: C₂₀H₂₄O₂
Temp. topnienia: 180…188 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00003690
Numer CAS: 57-63-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 181 to 185 °C
HPLC ≥97.5 %