Drukuj
Brimonidine 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: UK 14,304, 5-Bromo-N-(2-imidazolin-2-yl)-6-quinoxalinamine, 5-Bromo-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)quinoxalin-6-amine
461520010 461522500
ACRO461520010EA 1280 PLN
ACRO461520010 ACRO461522500
Brimonidine 98%
Brimonidine
Formuła: C₁₁H₁₀BrN₅
Temp. topnienia: 235…236 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00153878
Numer CAS: 59803-98-4
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Residue after ignition ≤0.3 %