Drukuj
Monensin monosodium salt 90%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
461450010 461450050 461450250
ACRO461450010EA 478 PLN
ACRO461450010 ACRO461450050 ACRO461450250
Monensin monosodium salt 90%
Monensin monosodium salt
Formuła: C₃₆H₆₁NaO₁₁
Temp. topnienia: 267…269 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00077826
Numer CAS: 22373-78-0
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (5 % in Methanol) Clear colorless to light yellow
HPLC ≥88 %