Proguanil hydrochloride 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
461430250
461431000
ACRO461430250EA
380
PLN
ACRO461430250
ACRO461431000
Proguanil hydrochloride 97%
Proguanil hydrochloride
Formuła:
C₁₁H₁₆ClN₅·HCl Temp. topnienia: 245…250 °C Temperatura przechowywania: Zamra·arka |
Numer MDL:
MFCD01732193 Numer CAS: 637-32-1 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,III |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤0.5 % (1 g, 105°C) |
HPLC | ≥96.0 % |