Drukuj
Daptomycin
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
461371000 461375000
ACRO461371000EA 843 PLN
ACRO461371000 ACRO461375000
Daptomycin
Daptomycin
Formuła: C₇₂H₁₀₁N₁₇O₂₆
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD08282794
Numer CAS: 103060-53-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤10 %
Solubility (0.5% in MeOH) Clear colorless to light yellow
HPLC ≥93 %