Drukuj
1H-Imidazole-4-carbonitrile 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
461360010 461360050
ACRO461360010EA 349 PLN
ACRO461360010 ACRO461360050
1H-Imidazole-4-carbonitrile 95%
1H-Imidazole-4-carbonitrile
Formuła: C₄H₃N₃
Temp. topnienia: 32…35 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00233358
Numer CAS: 57090-88-7
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 141 to 148 °C
Water ≤2.5 %
HPLC ≥94 %