Drukuj
1,8-Diazafluoren-9-one
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
461310010 461310050
ACRO461310010EA 1940 PLN
ACRO461310010 ACRO461310050
1,8-Diazafluoren-9-one
1,8-Diazafluoren-9-one
Formuła: C₁₁H₆N₂O
MW: 182.18 g/mol
Temp. topnienia: 229…233 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00082335
Numer CAS: 54078-29-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to orange Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 %
Dye content ≥70.0 %