Drukuj
trans-N-(6,6-Dimethyl-2-hepten-4-ynyl)-N-methyl-1-naphthylmethylamine hydrochloride 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Terbinafine Hydrochloride, Terbinafine HCl, (E)-N,6,6-Trimethyl-N-(naphthalen-1-ylmethyl)hept-2-en-4-yn-1-amine hydrochloride
461260010 461260050
ACRO461260010EA 339 PLN
ACRO461260010 ACRO461260050
trans-N-(6,6-Dimethyl-2-hepten-4-ynyl)-N-methyl-1-naphthylmethylamine hydrochloride 99%
trans-N-(6,6-Dimethyl-2-hepten-4-ynyl)-N-methyl-1-naphthylmethylamine hydrochloride
Formuła: C₂₁H₂₅N
MW: 327.90 g/mol
Temp. topnienia: 214 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00145430
Numer CAS: 78628-80-5
Jednostka: 3077
ADR: 9 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105)
Solubility (5 % in methanol) Clear solution
HPLC ≥98.5 %