Drukuj
Rifabutin 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: (9S,12E,14S,15R,16S,17R,18R,19R,20S,21S,22E,24Z)-16-(Acetyloxy)-6,18,20-trihydroxy-14-methoxy-7,9,15,17,19,21,25-heptamethyl-1′-(2-methylpropyl)spiro[9,4-(epoxypentadeca[1,11,13]trienimino)-2H-furo[2′,3′:7,8]naphth[1,2-d]imidazole-2,4′-piperidine]-5,10,26(3H,9H)-trione
461210010 461210050
ACRO461210010EA 697 PLN
ACRO461210010 ACRO461210050
Rifabutin 98%
Rifabutin
Formuła: C₄₆H₆₂N₄O₁₁
MW: 847.02 g/mol
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00866816
Numer CAS: 72559-06-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Red to violet Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤2.5 %
HPLC ≥97.5 %