Drukuj
Pyridostigmine bromide 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-((Dimethylcarbamoyl)oxy)-1-methylpyridin-1-ium bromide, 3-(Dimethylcarbamoyloxy)-1-methylpyridinium Bromide
461190010 461190050 461190250
ACRO461190010EA 329 PLN
ACRO461190010 ACRO461190050 ACRO461190250
Pyridostigmine bromide 98%
Pyridostigmine bromide
Formuła: C₉H₁₃BrN₂O₂
MW: 261.12 g/mol
Temp. topnienia: 154 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00079283
Numer CAS: 101-26-8
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 153 to 157 °C
Loss on drying ≤2 % (1 g, 105 °C)
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 % (on dry substance)