Drukuj
Procarbazine hydrochloride
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
461180010 461182500
ACRO461180010EA 2670 PLN
ACRO461180010 ACRO461182500
Procarbazine hydrochloride
Procarbazine hydrochloride
Formuła: C₁₂H₁₉N₃O·HCl
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00072082
Numer CAS: 366-70-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to tan Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 %
HPLC ≥97.5 %