Drukuj
Oseltamivir phosphate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: (3R,4R,5S)-Ethyl 4-acetamido-5-amino-3-(pentan-3-yloxy)cyclohex-1-enecarboxylate phosphate
461170010 461170050
ACRO461170010EA 353 PLN
ACRO461170010 ACRO461170050
Oseltamivir phosphate 98%
Oseltamivir phosphate
Formuła: C₁₆H₂₈N₂O₄·H₃PO₄
MW: 410.40 g/mol
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD08059548
Numer CAS: 204255-11-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤2 %
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation -27° to -35° (20°C, 589 nm) (1 % in water) (on dry substance)