Drukuj
Ondansetron hydrochloride dihydrate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
461160010 461160050
ACRO461160010EA 341 PLN
ACRO461160010 ACRO461160050
Ondansetron hydrochloride dihydrate 98%
Ondansetron hydrochloride dihydrate
Formuła: C₁₈H₁₉N₃O·HCl·₂H₂O
Temp. topnienia: 178 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00374371
Numer CAS: 103639-04-9
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 176 to 180 °C
Water ≤10.5 %
HPLC ≥97.5 %