Drukuj
Gliclazide
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: N-((Hexahydrocyclopenta[c]pyrrol-2(1H)-yl)carbamoyl)-4-methylbenzenesulphonamide, 1-(Hexahydrocyclopenta[c]pyrrol-2(1H)-yl)-3-[(4-methylphenyl)sulphonyl]urea, 1-[3-Azabicyclo[3.3.0]oct-3-yl]-3-p-toluenesulphonylurea
461070010 461070050
ACRO461070010EA 239 PLN
ACRO461070010 ACRO461070050
Gliclazide
Gliclazide
Formuła: C₁₅H₂₁N₃O₃S
Temp. topnienia: 163…169 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00409893
Numer CAS: 21187-98-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 163 to 169 °C
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105 °C)
HPLC ≥98.5 %