Drukuj
(S)-(+)-Clopidogrel sulphate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
461030010 461030050
ACRO461030010EA 547 PLN
ACRO461030010 ACRO461030050
(S)-(+)-Clopidogrel sulphate 98%
(S)-(+)-Clopidogrel sulphate
Formuła: C₁₆H₁₆ClNO₂S
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00876395
Numer CAS: 120202-66-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation +54° to +58° (20°C, 589 nm) (1 % in Methanol)