Drukuj
Chlorhexidine 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1,1'-Hexamethylenebis[5-(p-chlorophenyl)biguanide]
461020010 461020050
ACRO461020010EA 539 PLN
ACRO461020010 ACRO461020050
Chlorhexidine 98%
Chlorhexidine
Formuła: C₂₂H₃₀Cl₂N₁₀
Temp. topnienia: 134…136 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009673
Numer CAS: 55-56-1
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 130 to 136 °C
Water ≤1 %
HPLC ≥97.5 %