Drukuj
Benzbromarone 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: (3,5-Dibromo-4-hydroxyphenyl)(2-ethylbenzofuran-3-yl)methanone, 3-(3,5-Dibromo-4-hydroxybenzoyl)-2-ethylbenzofuran
460900010 460900050
ACRO460900010EA 192 PLN
ACRO460900010 ACRO460900050
Benzbromarone 98%
Benzbromarone
Formuła: C₁₇H₁₂Br₂O₃
Temp. topnienia: 152 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00078962
Numer CAS: 3562-84-3
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 150 to 154 °C
Loss on drying ≤0.5 %
GC ≥97.5 %