Drukuj
Terazosin hydrochloride dihydrate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: 4-Amino-6,7-dimethoxy-2-[4-(tetrahydro-2-furoyl)-1-piperazinyl]quinazoline Hydrochloride, (4-(4-Amino-6,7-dimethoxyquinazolin-2-yl)piperazin-1-yl)(tetrahydrofuran-2-yl)methanone hydrochloride dihydrate
460860010 460860050
ACRO460860010EA 551 PLN
ACRO460860010 ACRO460860050
Terazosin hydrochloride dihydrate 98%
Terazosin hydrochloride dihydrate
Formuła: C₁₉H₃₀ClN₅O₆
Temp. topnienia: 271…274 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00941408
Numer CAS: 70024-40-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤9 % (105°C, 3 h)
HPLC ≥97.5 %