Drukuj
Lamotrigine 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
460850010 460850050
ACRO460850010EA 318 PLN
ACRO460850010 ACRO460850050
Lamotrigine 98%
Lamotrigine
Formuła: C₉H₇Cl₂N₅
Temp. topnienia: 218 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00865333
Numer CAS: 84057-84-1
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 216 to 220 °C
Loss on drying ≤0.5 % (105 °C, 3 h)
HPLC ≥97.5 %