Drukuj
Diethyl iminodicarboxylate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
460770010 460770050
ACRO460770010EA 189 PLN
ACRO460770010 ACRO460770050
Diethyl iminodicarboxylate 98%
Diethyl iminodicarboxylate
Formuła: C₆H₁₁NO₄
MW: 161.16 g/mol
Temp. Wrzenia: 132…134 °C (15 mmHg)
Temp. topnienia: 51…53 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00031532
Numer CAS: 19617-44-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 49 to 54 °C
GC ≥97.5 %