Drukuj
5-Hydroxy-4-octanone 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Hydroxyoctan-4-one, 5-Hydroxy-4-octanone
460760050 460760250
ACRO460760050EA 411 PLN
ACRO460760050 ACRO460760250
5-Hydroxy-4-octanone 97%
5-Hydroxy-4-octanone
Formuła: C₈H₁₆O₂
Temp. Wrzenia: 80…86 °C (12 mmHg)
Temp. Zapłonu: 71 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00021928
Numer CAS: 496-77-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %