Drukuj
2-Bromobornane, Technical Grade
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
460740050 460740250
ACRO460740050EA 292 PLN
ACRO460740050 ACRO460740250
2-Bromobornane, Technical Grade
2-Bromobornane
Formuła: C₁₀H₁₇Br
Temp. Wrzenia: 94…96 °C (15 mmHg)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00066594
Numer CAS: 4443-48-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to brown Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥78.0 %