Drukuj
2,4-Dichloroquinazoline 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
460730050 460730250
ACRO460730050EA 240 PLN
ACRO460730050 ACRO460730250
2,4-Dichloroquinazoline 98%
2,4-Dichloroquinazoline
Formuła: C₈H₄Cl₂N₂
Temp. topnienia: 115…121 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00091950
Numer CAS: 607-68-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow to light brown Powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 116 to 123 °C
GC ≥97.5 %