Drukuj
Sulphasalazine 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 5-[4-(2-Pyridylsulphamoyl)phenylazo]salicylic Acid, 2-Hydroxy-5-((4-(N-(pyridin-2-yl)sulphamoyl)phenyl)diazenyl)benzoic acid
461240050 461240250 461241000
ACRO461240050EA 227 PLN
ACRO461240050 ACRO461240250 ACRO461241000
Sulphasalazine 97%
Sulphasalazine
Formuła: C₁₈H₁₄N₄O₅S
MW: 398.39 g/mol
Temp. topnienia: 260…265 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00057363
Numer CAS: 599-79-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light yellow to brownish-yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 % (1 g, 105°C, 2 h)
HPLC ≥96.0 %