Drukuj
Anastrozole 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: alpha,alpha,alpha',alpha'-Tetramethyl-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-benzenediacetonitrile
460970010 460972500
ACRO460970010EA 2810 PLN
ACRO460970010 ACRO460972500
Anastrozole 98%
Anastrozole
Formuła: C₁₇H₁₉N₅
Temp. topnienia: 81…82 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00866298
Numer CAS: 120511-73-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 82 to 86 °C
Water ≤0.3 %
HPLC ≥97.5 %