Drukuj
Raltegravir potassium salt
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
462160010 462162500
ACRO462160010EA 2640 PLN
ACRO462160010 ACRO462162500
Raltegravir potassium salt
Raltegravir potassium salt
Formuła: C₂₀H₂₀FKN₆O₅
Temp. topnienia: 155…157 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD12031642
Numer CAS: 871038-72-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 %
HPLC ≥97.5 %