Drukuj
Dutasteride 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
461510010 461512500
ACRO461510010EA 2100 PLN
ACRO461510010 ACRO461512500
Dutasteride 99%
Dutasteride
Formuła: C₂₇H₃₀F₆N₂O₂
Temp. topnienia: 245 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00937869
Numer CAS: 164656-23-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥98.5 %