Drukuj
2-Ethylbenzaldehyde 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
460550050 460550250
ACRO460550050EA 558 PLN
ACRO460550050 ACRO460550250
2-Ethylbenzaldehyde 97%
2-Ethylbenzaldehyde
Formuła: C₉H₁₀O
Temp. Wrzenia: 209 °C
Gęstość: 1,02 g/cm³
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD02261766
Numer CAS: 22927-13-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %