Drukuj
N4-Benzoylcytosine 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: N-(2-oxo-1,2-dihydropyrimidin-4-yl)benzamide
460540050 460540250
ACRO460540050EA 157 PLN
ACRO460540050 ACRO460540250
N4-Benzoylcytosine 98%
N4-Benzoylcytosine
Formuła: C₁₁H₉N₃O₂
Temp. topnienia: >300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00239434
Numer CAS: 26661-13-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis ≥19.04 to ≤20.01 % Nitrogen