Drukuj
Estriol 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
460490010 460490050
ACRO460490010EA 550 PLN
ACRO460490010 ACRO460490050
Estriol 97%
Estriol
Formuła: C₁₈H₂₄O₃
Temp. topnienia: 280…282 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003691
Numer CAS: 50-27-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥96.0 %
Specific optical rotation +54° to +62° (20°C, 589 nm) (0.4 % in Dioxane)