Drukuj
Methyl nervonate (15 cis), Nervonic acid methyl ester 99% analytical standard for GC
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Methyl 15(Z)-tetracosenoate, 15(Z)-Tetracosenoic acid methyl ester, Methyl nervonate (15 cis), Nervonic acid methyl ester
460371000 460375000
ACRO460371000EA 414 PLN
ACRO460371000 ACRO460375000
Methyl nervonate (15 cis), Nervonic acid methyl ester 99% analytical standard for GC
Methyl nervonate
Formuła: C₂₅H₄₈O₂
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00056324
Numer CAS: 2733-88-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %