Drukuj
4-Chloro-1-butene 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
460160010 460160050
ACRO460160010EA 274 PLN
ACRO460160010 ACRO460160050
4-Chloro-1-butene 98%
4-Chloro-1-butene
Formuła: C₄H₇Cl
Gęstość: 0,921 g/cm³
Temp. Zapłonu: –8 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00039386
Numer CAS: 927-73-1
Jednostka: 1993
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4220 to 1.4240 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %