Drukuj
Suxamethonium chloride 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
460110050 460110250 460111000
ACRO460110050EA 140 PLN
ACRO460110050 ACRO460110250 ACRO460111000
Suxamethonium chloride 96%
Suxamethonium chloride
Formuła: C₁₄H₃₀Cl₂N₂O₄
Temp. topnienia: 160…162 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00038725
Numer CAS: 71-27-2
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 160 to 166 °C
Titration Argentometric ≥95 % (on dry substance)
Water ≤10 %