Drukuj
Efaproxiral sodium 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
460100010 460102500
ACRO460100010EA 1890 PLN
ACRO460100010 ACRO460102500
Efaproxiral sodium 98%
Efaproxiral sodium
Formuła: C₂₀H₂₂NNaO₄
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02093864
Numer CAS: 170787-99-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤13 %
HPLC ≥97.5 %