Drukuj
Hexyl nicotinate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Nicotinic Acid Hexyl Ester
460090050 460090250
ACRO460090050EA 178 PLN
ACRO460090050 ACRO460090250
Hexyl nicotinate 98%
Hexyl nicotinate
Formuła: C₁₂H₁₇NO₂
Temp. Wrzenia: 329 °C (760 mmHg)
Gęstość: 1,02 g/cm³
Temp. Zapłonu: 128 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00023587
Numer CAS: 23597-82-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4890 to 1.4910 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 %
GC ≥97.5 %