Drukuj
1,5-Anhydro-D-sorbitol 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
459910010 459912500
ACRO459910010EA 2700 PLN
ACRO459910010 ACRO459912500
1,5-Anhydro-D-sorbitol 97%
1,5-Anhydro-D-sorbitol
Formuła: C₆H₁₂O₅
Temp. topnienia: 141…144 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00067386
Numer CAS: 154-58-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 140 to 145 °C
Elemental Analysis ≥42.14 to ≤45.66 % Carbon