Drukuj
2-Chloro-3-methoxybenzoic acid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Chloro-m-anisic acid
459900010 459900050
ACRO459900010EA 370 PLN
ACRO459900010 ACRO459900050
2-Chloro-3-methoxybenzoic acid 97%
2-Chloro-3-methoxybenzoic acid
Formuła: C₈H₇ClO₃
Temp. topnienia: 161…165 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07784399
Numer CAS: 33234-36-5
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder or crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 160 to 165 °C
HPLC ≥96.0 %