Drukuj
2-Methylpyrimidine 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
459860010 459860050
ACRO459860010EA 529 PLN
ACRO459860010 ACRO459860050
2-Methylpyrimidine 98%
2-Methylpyrimidine
Formuła: C₅H₆N₂
Temp. Wrzenia: 130…132 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –6 °C
Gęstość: 1,0132 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00128182
Numer CAS: 5053-43-0
Jednostka: 1993
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4890 to 1.4940 (20°C, 589 nm)
Water ≤2.5 %
GC ≥97.5 %