Drukuj
4,6-Diaminopyrimidine 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
459800010 459800050
ACRO459800010EA 219 PLN
ACRO459800010 ACRO459800050
4,6-Diaminopyrimidine 98%
4,6-Diaminopyrimidine
Formuła: C₄H₆N₄
Temp. topnienia: 271 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00044572
Numer CAS: 2434-56-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 %
HPLC ≥97.5 %