Drukuj
Silver sulphadiazine 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
459650050 459650250
ACRO459650050EA 378 PLN
ACRO459650050 ACRO459650250
Silver sulphadiazine 98%
Silver sulphadiazine
Formuła: C₁₀H₉AgN₄O₂S
Temp. topnienia: 285 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00072101
Numer CAS: 22199-08-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %