Drukuj
bursztynian disodu, bezwodny dla biochemii
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
459631000 459635000
ACRO459631000EA 163 PLN
ACRO459631000 ACRO459635000
bursztynian disodu, bezwodny dla biochemii
bursztynian disodu
Formuła: C₄H₄Na₂O₄
Temp. topnienia: >300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002790
Numer CAS: 150-90-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.3 %
UV at 280 nm A: ≤0.1
pH 6 to 9 (0.4 mol sol)
Titration with HClO4 98.5 to 102 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm